주요 문서
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H78NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
756.04
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
InChI key
NDRAUXUDCINHQS-VYOBOKEXSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)