주요 문서
900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H72NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
713.96
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
InChI key
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900414P-1MG and 900414P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Karine Nozeret et al.
Scientific reports, 9(1), 15978-15978 (2019-11-07)
Lipoprotein modification is an essential process in Gram-negative bacteria. The action of three integral membrane proteins that catalyze the transfer of fatty acids derived from membrane phospholipids or cleave the signal peptide of the lipoprotein substrate result in the formation