포장
pkg of 1 × 2.5 mL (890898C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890898C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (890898C-25mg)
25 mg/mL (890898C-200mg)
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
transfection
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C42H84NO2.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-44-41-42(40-43(3,4)5)45-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
LDGWQMRUWMSZIU-LQDDAWAPSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
890898C-200MG | 4061837669026 |
890898C-25MG | 4061837669033 |