Key Documents
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H111Cl5N6O5
Molecular Weight:
1101.76
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable