주요 문서
890813P
Avanti
VSA 2
동의어(들):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C94H147NO42
CAS Number:
Molecular Weight:
1963.15
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Vaccine development
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)