주요 문서
890812P
Avanti
VSA 1
동의어(들):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C88H145NO39
CAS Number:
Molecular Weight:
1841.08
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
애플리케이션
Vaccine development
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)