주요 문서
870859P
Avanti
C2:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Acetyl L-carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18ClNO4
Molecular Weight:
239.70
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x25 mg (870859P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870859P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)