포장
pkg of 1 × 1 mL (870510C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (870510C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870510C
농도
10 mg/mL (870510C-10mg)
5 mg/mL (870510C-5mg)
지질 유형
phosphoglycerides
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
InChI key
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.