870202O
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202O
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (sodium salt)
About This Item
추천 제품
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 25 mg (870202O-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202O
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
InChI key
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.