870012P
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012P, powder
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 2 × 100 mg (870012P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870012P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
InChI key
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.