주요 문서
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
동의어(들):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H83N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
803.10
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
지질 유형
headgroup modified lipids
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
InChI key
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)