주요 문서
860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H84NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
810.13
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(48)52-42-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(4,5)39-8-3)55-46(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h3,21-24,44H,6-7,9-20,25-43H2,1-2,4-5H3/b23-21-,24-22-/t44-/m1/s1
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)