주요 문서
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
oil
포장
package of 1 × 5 g
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC)C(=O)CCCCCCC
InChI key
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
포장
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)