주요 문서
860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860850P, powder
동의어(들):
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C62H119NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
958.61
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860850P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H119NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-32-36-40-44-48-52-56-62(67)68-57-53-49-45-41-37-33-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-31-35-39-43-47-51-55-61(66)63-59(58-64)60(65)54-50-46-42-38-34-30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,50,54,59-60,64-65H,3-16,18-26,28-49,51
InChI key
RFBLXZKZNTVZAR-ZIDSZFGNSA-N
일반 설명
CER1 (d18:1/26:0/18:1), also referred as N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine, is an esterified ceramide. This lipid contains esterified ω-hydroxy (EO) fatty acid and 2 hydroxyl groups on its base moiety.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860850P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)