생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860765P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.