주요 문서
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-O-sulfo-D-galactosyl(β) D-erythro-sphingosine-d7 (d18:1, ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H43D7N2O10S
Molecular Weight:
565.77
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C24H47NO10S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-33-24-22(29)23(35-36(30,31)32)21(28)20(16-26)34-24;/h14-15,18-24,26-29H,2-13,16-17,25H2,1H3,(H,30,31,32);1H3/b15-14+;/t18-,19+,20+,21-,22+,23-,24+;/m0./s1/i1D3,2D2,3D2;
InChI key
AQKRGBHKEUDQAP-XERQGIKSSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860735E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)