주요 문서
852476C
Avanti
C16(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-(1Z-hexadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H73D9NO7P
Molecular Weight:
753.13
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 x 1 mg (852476C-1MG g; 1mg/mL; 1mL)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-42(44)50-41(40-49-51(45,46)48-38-36-43(3,4)5)39-47-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,34,37,41H,6-19,21,23-33,35-36,38-40H2,1-5H3/b22-20-,37-34-/t41-/m1/s1/i1D3,6D2,8D2,10D2
InChI key
CRBBMHQTIAELIS-RAJSBMKYSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (852476C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)