Key Documents
850852C
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, chloroform
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
772.09
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850852C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850852C
농도
10 mg/mL (850852C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3