840503C
Avanti
18:0-18:1 PG
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SOPG; PG(18:0/18:1(9Z)); 110652
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840503C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840503C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840503C
농도
10 mg/mL (840503C-25mg)
25 mg/mL (840503C-200mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H81O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,39-40,43-44H,3-17,19,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI key
AZUBILBUHSANJX-VDVGXYCESA-M
일반 설명
애플리케이션
- as a component in biocompatible phospholipid bilayer to coat the gold nanoparticles (GNPs) surface
- in liposomes preparation
- in the formation of lipid monolayer
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.