분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840487C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840487C
농도
10 mg/mL (840487C-25mg)
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C42H71O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,39-40,43-44H,3-4,9-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI key
JIBYBHPPGFSINU-NYUFXKKKSA-M
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3