설명
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken), chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840051C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840051C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840051C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840051C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (840051C-25mg)
25 mg/mL (840051C-1g)
25 mg/mL (840051C-200mg)
25 mg/mL (840051C-500mg)
지질 유형
phospholipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of unilamellar vesicles
- in liposome preparation for proteoliposome reconstitution
- as a liposome component in lipid transfer assay
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840051C-1G | 4061838169723 |
840051C-200MG | 4061838169730 |
840051C-25MG | 4061838169747 |
840051C-500MG | 4061838169754 |