분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 2 × 4 mL (800812C-200mg)
pkg of 1 × 5 mL (800812C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 800812C
농도
2 mg/mL (800812C-10mg)
25 mg/mL (800812C-200mg)
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
InChI key
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography–mass spectrometry analysis.
- as an internal standard for spiking RAW 264.7 cells for mass spectroscopy studies
- as standard in reverse-phase liquid chromatography coupled mass spectrometer for lipidomics studies of human plasma and serum samples
생화학적/생리학적 작용
포장
저장 및 안정성
기타 정보
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.