주요 문서
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H50D7ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
544.30
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Lipidomics
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)