주요 문서
330721C
Avanti
15:0-18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H68NaO8P
Molecular Weight:
682.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL
응용 분야
lipidomics
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(38)44-34(33-43-45(39,40)41)32-42-35(37)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,34H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/b18-17-;/t34-;/m1./s1
InChI key
AGQRHYAIHYEIKS-VHXSBDGESA-M
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330721C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)