주요 문서
330720C
Avanti
15:0-18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H82NO13P
CAS Number:
Molecular Weight:
840.07
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
lipidomics
metabolomics
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330720C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330720C-1MG