주요 문서
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Galactosyl(β) sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H47NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
461.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
0.50 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)