주요 문서
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas inner adaptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142100
NACRES:
NA.22
Quality Level
일반 설명
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
기타 정보
Product is currently only available to our customers in Europe
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)