주요 문서
Z146951
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle control valve
stainless steel, hose outlet I.D. 1/4 in.
동의어(들):
Stainless steel lecture-bottle control valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
조인트
joint CGA Inlet
joint hose outlet
파라미터
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
호스 배출구 I.D.
1/4 in.
피팅
CGA 110 male
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CGA110, straight-pattern valve for precise flow control of lecture-bottle gas. Requires CGA110 PTFE sealing washer.
Brass control valve shown.
경고
Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)