material
316 stainless steel
피팅
CGA Inlet for 180M/110F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z176052-1EA | 4061833303740 |