주요 문서
Z741984
Büchi® Rotavapor R-100
cold trap, AC/DC input 100 AC, US 3-pin plug
동의어(들):
Rotavapor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
조인트
joint SJ24/40
제조업체/상표
Büchi 11100C202
포장
1 ea of
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The rotary evaporator R-100 is a high-quality, entry level Rotavapor to meet the essential needs in classical laboratory applications. It is capable of a manually adjustable rotation speed of 20 to 280 rpm and equipped with an action jack lift for manual lifting of the evaporating flask. Included is the selected condenser, 1 L receiving and evaporating flasks, and a vapor duct. All accessories are included for out of the box usage.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z741984-1EA4061838299444