material
glass
제조업체/상표
Büchi 46988
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564907-1EA | 4061832772035 |