주요 문서
Z564265
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Secondary condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105101
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Büchi 47180
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This compact high performance condenser produces maximum condensation of residual solvent vapor. It also separates any liquid solvent from the pump, aputting it directly into the receiving flask. Insulation sleeves prevent the formation of undesirable condensation and provide the condenser with effective protection against mechanical damage.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z564265-1EA4061832771946