포장
bottle of 100 mL
제조업체/상표
Maine Mfg 10496707
응용 분야
food and beverages
일반 설명
General purpose medium used in qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms. Trypticase Soy Broth – Single Strength complies with the demands of the DIN Norm 10167 for the detection of Escherichia coli serotype 0157:H7 in foods and FDA-BAM for the isolation of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). In addition the media conforms to the formula of the US Pharmacopoeia.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.