제조업체/상표
Troemner 916246
프레임 L × W
36 in. × 62 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose from four set sizes specifically designed to fit within laboratory fume hoods. Rods are made of tough stainless steel. Nickel-plated connectors and lab-frame feet are standard in all sets.
Frame: 36 x 62 in. (914 x 1575 mm)
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 8)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 2)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 6)
- 62 in. (1575 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 38)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 4)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.