주요 문서
Z693790
LabJaws lattice rod S-connector
nickel plated
동의어(들):
clamp holders, frame connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
material
nickel plated
제조업체/상표
Troemner 916127
턱 용량
0-13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)