material
nickel plated
제조업체/상표
Troemner 916126
턱 용량
0-13 mm
일반 설명
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693766-1EA | 4061833044636 |