material
aluminum
제조업체/상표
Troemner 916050
턱 용량
0-21 mm , 0-83 inches
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562513-1EA | 4061826729984 |