주요 문서
Z693731
LabJaws jumbo clamp holder
stainless steel
동의어(들):
clamp holders, frame connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
제조업체/상표
Troemner 916357
턱 용량
0-18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)