주요 문서
Z183431
Sigma-Aldrich
Powerhold clamp
universal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
일반 설명
With separate safety stop. Used for mounting rods 3/8 to 5/8 in. diameter. Made from high-strength machined aluminum rod with large knobs for gripping power.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)