주요 문서
Z562521
LabJaws end-to-end lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
material
aluminum
제조업체/상표
Troemner 916133
턱 용량
0-13 mm , 0-51 inches
일반 설명
Corrosion resistant. Increases the length of lab frame rods and clamps with perfect alignment. Comes with 2 set screws.
법적 정보
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)