주요 문서
Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
capacity 1,000 mL
동의어(들):
1129820
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
조인트
joint threadedGL 45
특징
with cap
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
DURAN® 1129820
파라미터
1.5 bar max. pressure
용량
1,000 mL
직경 × 높이
101 mm × 225 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete system comprising: Duran® pressure plus laboratory bottle with 4-port screw cap; four screw connections and silicone seals.
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)