주요 문서
Z680540
Duran® pressure equalization set
for 4-port cap, GL 45 (0.2 μm incl. membrane filter)
동의어(들):
1137801
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
설명
with 0.2 μm membrane filter
제조업체/상표
DURAN® 1137801
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Assembled set for pressure equalization, has screw cap GL 45 with three or four ports that have GL 14 thread.
특징 및 장점
  • Suitable for two different HPLC tubing outer diameters 1.6 or 3.2 mm
  • Unused ports can be sealed with silicone closure / blanking seals
  • Optional sterile pressure equalisation set (25 mm syringe filter 0.2 µm)
  • Caps block solvent vapours VOCs, and keep your mobile phase clean. They improve lab health and safety, and the quality of your analysis
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z680540-1KT4061826730041