주요 문서
Z680451
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
insert for hose connection screw cap GL 14, 1.6 mm
동의어(들):
1129815
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
white PTFE/silicone
제조업체/상표
DURAN® 1129815
파라미터
-50-230 °C temp. limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GL 45 screw cap with either two or three ports that have GL 14 thread. This is a flexible modular system which has four different hose diameters available: 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm and 6.0 mm that can be connected.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)