주요 문서
Z609633
Bohlender screw caps
GL 14 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
피팅
GL 14 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)