주요 문서
413003PLATER
Connection kit for GL45 bottle
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.24
material
silicone connections
포장
pkg of 1 sets
응용 분야
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with easySpiral (platers)
일반 설명
One set of GL45 bottle autoclavable connection for easySpiral® platers
애플리케이션
Culture media plating
법적 정보
easySpiral is a registered trademark of InterLab
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)