추천 제품
AC/DC 입력
100 / 240 V AC
특징
CE compliant
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
IKA 3365000
파라미터
2800 rpm speed
크기
100 mm × 70 mm
중량
0.55 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® Lab Dancer
A new, attractively designed, test tube shaker.
A new, attractively designed, test tube shaker.
- Designed for mixing small test samples with a touch function
- Small, compact and reliable
- For small containers up to 30 mm in diameter, e.g. test tubes, centrifuge tubes, Eppendorf beakers
- Fixed speed (2800 rpm)
- Excellent mixing action
- The upper casing and the test tube surface are made from inert plastic. The bottom section is a coated, zinc die-casting
- Includes light 12 V power pack set
Universal electrical plugs included
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.