주요 문서
Z341800
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Basic orbital shaker
동의어(들):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
AC/DC 입력
240 V
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0002980000
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
특징 및 장점
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z341800-1EA
Z341800CH-1EA
Z341800EU-1EA4061833295267
Z341800GB-1EA