Key Documents
Z558931
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
white, size M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181532
NACRES:
NB.35
크기
M
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)