주요 문서
Z679127
Anti-static unisex laboratory coats
size M
동의어(들):
laboratory apparel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181532
NACRES:
NB.35
크기
M
특징
CE compliant
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tough white 210 g/m cotton/polyester reusable laboratory coats, full-length with a Nega-stat grid offering electrostatic protection.
  • Concealed stud-fastening front
  • Two hip pockets and one breast pocket, all reinforced with bar tacks
  • Finished length 100 cm, with center back vent
Conforms to prEN1149-3:2001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)