주요 문서
Z524786
Sigma-Aldrich
Large capacity StirMantles
for flask size, 12 L, AC/DC input 115 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
특징
CE compliant: no
for flask size 12 L
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Glas-Col 100D EMS116
재고 정보
not available in EU
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
파라미터
50-750 rpm speed
전력 소비
650 W (2 outlets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Has the power to mix volumes up to 72 L with a magnetic stir bar, eliminating the need for an overhead stirrer. Ideal for continuous distillations. Supporting feet allow bench clearance, and maintain even air flow.
Order a temperature controller separately.
  • Variable-speed stir control
  • 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)